Wichtige Dokumente
Y0002201
Fluoxetin Unreinheit A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
αα-[2-(Methylamino)ethyl]benzylalkohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
fluoxetine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
InChIKey
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)