PHR2041
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)-amin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1279826
API-Familie
fluoxetine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 5 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCCc1ccccc1)C
InChI
1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
InChIKey
MLHBZVFOTDJTPK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)