Wichtige Dokumente
Y0002089
Levofloxacin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Levofloxacin, (−)-Ofloxacin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levofloxacin
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C(C1=O)=CN2C(C1=CC(F)=C3N4CCN(C)CC4)=C3OC[C@@H]2C)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
InChIKey
GSDSWSVVBLHKDQ-JTQLQIEISA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002089 | 4022536463568 |