Merck
SU860198
Supelco
2in1 Kits for Varian® Autosampler
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, black polypropylene cap, red PTFE/white silicone septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
amber glass
black polypropylene cap
red PTFE/white silicone septum
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
11.6 mm
Durchm. × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Septumdicke
1.3 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 8-425
Rechtliche Hinweise
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)