SU860076
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone), septum thickness 1.3 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Synonym(e):
Screw Cap with PTFE/Silicone Septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone (red PTFE/white silicone)
black polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Septumdicke
1.3 mm
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with 2 mL vial (standard opening)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)