Merck
SAAR1123420
Ammoniummolybdat Tetrahydrat
univAR
Synonym(e):
Ammonium-heptamolybdat, Molybdänsäure Ammoniumsalz Tetrahydrat
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1235.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
reagent grade
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123420EM)
Dichte
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChIKey
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Analyzed reagent
For laboratory use only.
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)