Merck
1.03792
Supelco
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat
for analysis EMSURE® ISO
Synonym(e):
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-151-8
NACRES:
NA.21
Agentur
reag. ISO
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-101.5% (manganometric)
Form
solid
Wirksamkeit
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (decomposition)
Löslichkeit
269 g/L
Dichte
1.86 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe3+: ≤0.02%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Water-Mediated Green and Efficient Synthesis of Bis(Indolyl)methanes Using Ammonium Iron(II) Sulfate: Diese Studie behandelt die Verwendung von Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat bei der „grünen“ Synthese von Bis(indolyl)methanen. Die Studie belegt die Effizienz und Umweltfreundlichkeit der Verbindung bei der Katalyse von Reaktionen in Wasser und präsentiert eine nachhaltige Alternative bei der organischen Synthese (Letters in Organic Chemistry, 2020).
  • Bestimmung von Ferromangan und Ferrosilicium mittels Ammoniumeisensulfat-Titration und ICP: In diesem Artikel werden die Analyseverfahren zur Bestimmung von Ferromangan und Ferrosilicium mittels Ammoniumeisen(II)-sulfat-Titration und induktiv gekoppeltem Plasma (ICP) erörtert. Die Studie unterstreicht die Rolle der Verbindung bei der genauen quantitativen Analyse in metallurgischen Prozessen (Modern Analytical Chemistry Research, 2020).
Hinweis zur Analyse
Assay (manganometrisch): 99,0 – 101,5 %
pH-Wert (5  %; Wasser): 3,0 – 5,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,002 %
Eisen(III)-Salze (Fe³⁺): ≤ 0,02 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,002 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,01 %
Mn (Mangan): ≤ 0,05 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,003 %
Entspricht ISO
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable