Wichtige Dokumente
PHL89732
trans-p-Methoxyzimtsäure-ethylester
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
trans-4-Methoxyzimtsäure-ethylester, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propensäure-ethylester, Ethyl-(E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoat, Ethyltrans-4-methoxycinnamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O=C(OCC)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(13)9-6-10-4-7-11(14-2)8-5-10/h4-9H,3H2,1-2H3/b9-6+
InChIKey
DHNGCHLFKUPGPX-RMKNXTFCSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)