Wichtige Dokumente
PHL89177
Cichoriensäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
( −)-Cichoriensäure, (2R,3R)-2,3-Bis-{[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-oxy}-butandisäure, 2,3-Di-trans-kaffeoylweinsäure, Zichoriensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChIKey
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)