Wichtige Dokumente
PHL85837
3′,4′-Dihydroxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O1c2c(cccc2)C(=O)C=C1c3cc(c(cc3)O)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-11-6-5-9(7-13(11)18)15-8-12(17)10-3-1-2-4-14(10)19-15/h1-8,16,18H
InChIKey
SRNPMQHYWVKBAV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)