Wichtige Dokumente
PHL84203
Atranorin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-Formyl-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoesäure-(3-hydroxy-4-(methoxycarbonyl)-2,5-dimethylphenyl)-ester, Atranorinsäure, Parmelin, Parmelinsäure, Usnarin, Usnarinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)c1c(C)cc(OC(=O)c2c(C)cc(O)c(C=O)c2O)c(C)c1O
InChI
1S/C19H18O8/c1-8-5-12(21)11(7-20)17(23)15(8)19(25)27-13-6-9(2)14(18(24)26-4)16(22)10(13)3/h5-7,21-23H,1-4H3
InChIKey
YLOYKYXNDHOHHT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)