SMB00266
Sambacolignoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H54O22
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
922.88
UNSPSC-Code:
12352205
NACRES:
NA.25
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)