Wichtige Dokumente
SMB00188
Conocarpan
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C=C\c1ccc2O[C@H]([C@H](C)c2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-4-13-5-10-17-16(11-13)12(2)18(20-17)14-6-8-15(19)9-7-14/h3-12,18-19H,1-2H3/b4-3+/t12-,18-/m1/s1
InChIKey
GXJSAHXNLJFDPO-CGBXWHSCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)