Wichtige Dokumente
PHL84191
Protocetrarsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-Formyl-3,8-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,6-dimethyl-11-oxo-11H-dibenzo[b,e][1,4]dioxepin-7-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C18H14O9/c1-6-3-10(21)8(4-19)15-11(6)18(25)27-16-9(5-20)13(22)12(17(23)24)7(2)14(16)26-15/h3-4,20-22H,5H2,1-2H3,(H,23,24)
InChIKey
VOXMONAUSQZPTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)