Wichtige Dokumente
PHL84116
Scopolamin-N-oxid -hydrobromid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(−)Scopolamin-N-oxide -hydrobromid, Hyoscin-N-oxid -hydrobromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
Br.C[N+]1([O-])C2C[C@@H](CC1C3OC23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO5.BrH/c1-18(21)13-7-11(8-14(18)16-15(13)23-16)22-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13-,14+,15-,16+,18?;/m1./s1
InChIKey
MGNNYKWRWHQLCR-RDYQINQZSA-N
Allgemeine Beschreibung
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)