Wichtige Dokumente
PHL83912
Swertisin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,5-Dihydroxy-7-methoxyflavon-6-C-glucosid, 7-O-Methylapigenin-6-C-glucosid, Flavocommelitin, Genkwanin-6-C-glucosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C22H22O10/c1-30-13-7-14-16(11(25)6-12(31-14)9-2-4-10(24)5-3-9)19(27)17(13)22-21(29)20(28)18(26)15(8-23)32-22/h2-7,15,18,20-24,26-29H,8H2,1H3
InChIKey
ABRULANJVVJLFI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)