Wichtige Dokumente
PHL83283
Scutellarein
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,5,6,7-Tetrahydroxyflavon, 6-Hydroxyapigenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)11-5-9(17)13-12(21-11)6-10(18)14(19)15(13)20/h1-6,16,18-20H
InChIKey
JVXZRQGOGOXCEC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)