Wichtige Dokumente
PHL80012
Biochanin A
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxy-isoflavon, Genistein 4′-Methyl- Ether, Olmelin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
210-213 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
InChIKey
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL80012-25MG |