Wichtige Dokumente
PHL80489
Linderan
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C15H16O4/c1-8-4-3-5-15-13(19-15)12(18-14(15)16)11-9(2)7-17-10(11)6-8/h4,7,12-13H,3,5-6H2,1-2H3/b8-4+/t12-,13-,15-/m0/s1
InChIKey
KBMSVODXFLAQNJ-DXGHHDSJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)