G005746
HPLC Analysis of Sugars on Ascentis® Express HILIC (Mobile Phase 15:85)
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 10 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
food and beverages
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)