Merck
CRM868095
Supelco
Acetaldehydlösung
certified reference material, 1000 μg/mL in water, ampule of 100 × 1.2 mL
Synonym(e):
Ethanal-Standardlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 100 × 1.2 mL
Konzentration
1000 μg/mL in water
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 2
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)