CRM78714
Benzylcinnamat
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
3-Phenyl-2-propensäure-benzylester, Benzyl-3-phenylpropenoat, Benzyl-cinnamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-37 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChIKey
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
356.0 °F
Flammpunkt (°C)
180 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)