BP630
Meloxicam-Unreinheit Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Meloxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
meloxicam
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
InChIKey
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)