Wichtige Dokumente
Y0001035
Meloxicam Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
meloxicam
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
InChI
1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
InChIKey
QWTNANUGXZEPFQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)