Merck
854181-U
Supelco
Headspace-Fläschchen, flache Oberseite, abgerundeter Boden, 100er-Pack
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
round bottom (with flat top finish)
Beschreibung
flat top
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)