Merck
SU860143
Supelco
Schraubdeckel (offen), 9-mm-Gewinde, mit Liner
PTFE/silicone (with slit)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone (with slit)
blue polypropylene (6.0 mm hole)
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Septumdurchm. × Dicke
9 mm × 1.0 mm
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Fertig zusammengesetzter 9 mm Polypropylen-Lochdeckel mit Septum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)