Merck
814691
TOYOPEARL® HW-75F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 1 L, 45 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® HW-75 Size Exclusion Media
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 14691
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
45 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl HW-75 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 500,000-50,000,000 Da.
Spezifikationen
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physikalische Form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)