807449
TOYOPEARL® HW-40C Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 500 mL, 75 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® HW-40C
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
HW-40C
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 500 mL
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
75 μm
Porengröße
100-7000 Da MW range
Betriebs-pH-Wert
2-13
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)