Merck
797-0020
Alckhol Enantiomere
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: β-DEX 325, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24308)
oven: 110 °C, 1-phenyl-2-propanol; 100 °C, isopinocampheol; 90 °C, 6-methyl-5-hepten-2-ol
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ analysis temperature
injection: 1 μL 100:1 split
sample: 1 mg/mL in methylene chloride
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    6-Methyl-5-hepten-2-ol
    1-Phenyl-2-propanol, 98%
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)