Wichtige Dokumente
24312
γß-DEX™ 225
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonym(e):
γ-DEX™ 225, 30M .25MM .25UM
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Beschreibung
GC capillary column
Parameter
30-230 °C temperature
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
non-bonded; 25% 2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMS-γ-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary chiral
Trenntechnik
chiral
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Chemische/physikalische Beständigkeit
- 30 °C bis 230 °C
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?