59356-U30
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Discovery® Cyano HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L10
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
4.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Oberflächendeckung
3.5 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
operating pH range
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geringe Hydrophobie für eine schnelle Elution von hydrophoben Analyten
- Ausgezeichnete Peak-Form und Retention von stark basischen Analyten
- Retention von polaren Analyten
- Einzigartige Selektivität
- Signifikant weniger Retention als C18 (erfordert in der Regel weniger % organischer mobiler Phase)
- Stabile, gering blutende LC/MS-Trennungen
- Kompatibel mit stark wässrigen organischen Phasen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?