Merck
58453
Supelco
Entgasungsmodul mit Halterung für Lösungsmittel der mobilen Phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Beschreibung
universal design with bracket
Allgemeine Beschreibung
Universaldesign
Gasblasen in der mobilen Phase verringern die Pumpenleistung und verursachen Fehlfunktionen der Rückschlagventile. Der Entgaser für die mobile Phase entfernt Blasen aus der Lösungsmittelansaugleitung der Pumpe. Die Blasen in der einströmenden mobilen Phase steigen im Entgaser auf und verdrängen ein entsprechendes Flüssigkeitsvolumen im Entgaserreservoir. Wenn nötig, entfernen Sie einfach die Kappe, um das Reservoir wieder aufzufüllen - die Gas- Flüssigkeitsgrenzfläche ist durch das Gehäuse sichtbar. Paßt auf 1,5mm I.D. und 3,0mm I.D.-PTFEschlauch, der für Waters-Pumpen und andere gebräuchliche HPLC-Pumpen eingesetzt wird.
Konstruktion aus KEL-F, PTFE und Edelstahl.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)