Merck
58093
Aura mobile Phase-Filter/Entgaser-Einheit
reservoir size 2 L
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Reservoirgröße
2 L
Allgemeine Beschreibung
Paßt an jedes Vakuumssystem
Die bedienungsfreundliche Aura Filter/Entgasungseinheit entgast Lösemittel und Pufferlösungen und entfernt gleichzeitig Partikel.
Sie können Störpeaks durch Gasblasen im Detektor vermeiden und schützen Ventile und andere Systemkomponenten vor Schäden durch Partikel. Eine saubere mobile Phase verlängert auch das Leben Ihrer Säulen.
Jede Einheit besteht aus einer Filter/Entgasungseinrichtung aus PTFE, zehn 1,5μm PTFEfiltermembranen, 1m × 1/4" O.D. PTFEschlauch und einem starkwandigen Lösungsmittelvorratsbehälter aus Borosilikatglas mit Skalierung.
Wählen Sie einen 1-Liter- oder 2-Litervorratsbehälter.
Der Stopfen der Filtereinheit paßt in Erlenmeyerkolben und andere Behälter. Eingesetzt werden können Standard-47mm- Filtermembranen, die Filtereinheit ist mit allen gebräuchlichen HPLC-Lösungsmitteln verträglich. Sie können diese mit geeigneten Glasgeräten kombinieren und jede Vakuumpumpe einsetzen.
Die Aura Filter/Entgasungseinheit ist besonders gut für Fesphasenextraktions-Disks (SPED) geeignet. Sie sichert einen einfachen Einbau der Disk, eine große Filterzone, einen nur geringen Strömungswiderstand und die praktischen Vorteile des Zuleitungsrohres für die Flüssigkeiten (ein Bodensatz kann zuletzt angesaugt werden).
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)