Merck
501743
Supelco
Kohlenmonoxid (7%), Kohlendioxid (15%), Sauerstoff (4%) und Methan (4,5%)
In in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
analytical standard
Form
gas
Verpackung
cylinder of 14 L
Hersteller/Markenname
Scott Gas T237-14
Verfügbarkeit
not available in Canada, EU
Konzentration
In in nitrogen
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Beschreibung
    Carbon dioxide (99.8%) 15 % (w/w)
    Carbon monoxide 7 % (w/w)
    Methane 4.5 % (w/w)
    Oxygen > 4 % (w/w)
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Regulierungsbehörde
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)