27168
Deckeldichtung, PTFE
white PTFE liner, diam. × thickness 18 mm × 0.010 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE liner
white PTFE liner
Beschreibung
Oversized for better sealing ability.
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
18 mm × 0.010 in.
Kompatibilität
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)