27164
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum liner
black phenolic solid cap
Größe
18-400
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
135 °C temp. limit
Fitting
thread for 18-400
Kompatibilität
for use with 15 mL vial
Allgemeine Beschreibung
Screw caps are generally available as solid caps for use with sealing septa and phenolic solid caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)