27165
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic hole cap, for use with 15 mL vial with 18-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black phenolic hole cap
Gewindegröße
18-400
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
149 °C temp. limit
Durchm. × H
20 mm × 11.3 mm
Lochdurchm.
12 mm
Fitting
thread for 18-400
Kompatibilität
for use with 15 mL vial with 18-400 thread
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms