Merck
Z722847
Zubehör für Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R Zentrifugen
Rotor, 6 place for CYTO, swing out, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
to hold 6 x 1660, 1680 buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1626
Parameter
2,039 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Totafix 32A and Universal 320/320R
Allgemeine Beschreibung
Carriers not included.
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)