Merck
Z727938
Hettich® swing-out rotor, for plates
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, for plates
Synonym(e):
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.22
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
to hold 4 x MTP or CP plates
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1645
Parameter
1,896 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Allgemeine Beschreibung
Plates and plate carriers not included.
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt