Z664642
Brady® LABXPERT™ tapes
polyester (continuous), W × L 25.40 mm × 9.1 m
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
polyester (continuous)
white
Verpackung
roll of 9.1 m
Hersteller/Markenname
Brady XC-1000-461
B × L
25.40 mm × 9.1 m
Rechtliche Hinweise
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
LABXPERT is a trademark of Brady GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)