Z653659
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 20 mm × 200 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 20 mm , cap
Synonym(e):
1636/38MP
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
neck thread external thread
Verpackung
pack of 40 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1636/38MP
Verfügbarkeit
available only in EU
AD × L
20 mm × 200 mm
Kapazität
40 mL
Gewindegröße
20 mm , cap
Wandstärke
1.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)