Merck
CLS9944720X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 30 mL
Synonym(e):
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
pack of 250
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 99447-20X
AD × H
20 mm × 150 mm
Kapazität
30 mL
Farbe
clear
Fitting
thread for 18-415
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Runder Boden,Kulturröhrchen aus Borosilikatglas, für die Zellkultur und Bakteriologie.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)