CLS9944716X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 19.0 mL
Synonym(e):
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 1000
pack of 250
Hersteller/Markenname
Corning 99447-16X
AD × L
16 mm × 150 mm
Kapazität
19.0 mL
Farbe
clear
Fitting
thread for 15-415
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS9944716X-1000EA | 4061831676402 |
CLS9944716X-250EA | 4061831706277 |