Z637246
Edisonite™ universal detergent
weight 1 kg
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
pulverized detergents
Hersteller/Markenname
BRAND 44301
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Gewicht
1 kg
Allgemeine Beschreibung
Ingredients: Special phosphates, surfactants, emulsifying agents, auxiliary agents.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)