Merck
Z376825
Sigma-Aldrich
Szintillationsröhrchen, Allzweck
polypropylene
Synonym(e):
Scintillation Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Materialien
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Simport S207-5
Fläschchengröße
16 mm × 57 mm
Volumen
6.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Einsetzbar für Szintillationszähler, Gammazähler, Chromatographie, Probenaufbewahrung und Zell/Gewebekultur. Passend zu LKB und Packard Varisette Zähler. Mit dicht schliessendem Schnappdeckel. Zum Öffnen wird nur eine Vierteldrehung benötigt. Fläschchen aus PE mit PP-Deckel. Maße: 16 x 57 mm
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)