Z190519
Flüssigszintillationsröhrchen (mit angebrachter Schraubkappe)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
metal foil liner
urethane foam-filled high-density polyethylene cap
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
closure type white urea cap
Verpackung
pkg of 500 ea
Größe
28 mm × 61 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 22-400
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z190519-1PAK | 4061832326269 |