Z331236
Lenz® Tropftrichter mit Druckausgleichsrohr
capacity 50 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE key
cylindrical
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Leistungsmerkmale
graduated
Hersteller/Markenname
Lenz 4.3728.14
Kapazität
50 mL
Absperrhahn-Stopfenbohrungsgröße
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Tropftrichter mit Druckausgleich. Mit PTFE-Hahn.
Rechtliche Hinweise
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)