Z150754
Wasseransaugpumpe
Chapman swirling
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105100
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Länge
137 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ideal für hohen und geringen Leitungsdruck. Das Rückschlagventil in der Ansaugleitung verhindert ein schnelles Zusammenbrechen des Vakuums bei Wasserausfall. Vakuum bis hinunter zu 100 torr.
für größere Ansaugleistung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z150754-1EA | 4061832329963 |