Merck
Z330507
Lenz® Bistabil® Scheidetrichter
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Materialien
PTFE key
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Beschreibung
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Leistungsmerkmale
graduated
Hersteller/Markenname
Lenz 4.0061.49
Kapazität
250 mL
Absperrhahn-Stopfenbohrungsgröße
4.0 mm
Rechtliche Hinweise
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)