Merck
Z223670
Sigma-Aldrich
Aldrich® Septumeinlass-Adapter, inline
Plain, Joints: ST/NS 29/32 (2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
Joints: ST/NS29/32 (2)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z223670-1EA4061832110561